Kluczowe dokumenty
WH0010439M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OLFM1 antibody produced in mouse
clone 2G12-1B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AMY, Anti-NOE1, Anti-NOELIN, Anti-NOELIN1, Anti-NOELIN1_V1, Anti-NOELIN1_V2, Anti-NOELIN1_V4, Anti-OlfA, Anti-olfactomedin 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G12-1B3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OLFM1(10439)
Opis ogólny
Produkt tego genu wykazuje duże podobieństwo sekwencji z białkiem zlokalizowanym w ER związanym z neuronalną olfaktomedyną szczura. Chociaż dokładna funkcja kodowanego białka nie jest znana, jego obfita ekspresja w mózgu sugeruje, że może ono odgrywać istotną rolę w tkance nerwowej. Dla tego genu znaleziono kilka alternatywnie splicowanych transkryptów kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
OLFM1 (AAH00189, 1 a.a. ~ 169 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MPGRWRWQRDMHPARKLLSLFLILMGTELTQNKRENKAEKMGGPESERKTTGEKTLNELPLFCLEAHAGSLALPRMCSPNPNPAVGLCRPAYPQSPGAAQTISQSLLERFCMASRREVFLAPGRPGGWWLCTVAGQMHSFMCTHTHAHTGEQIPAEKSQPGPD
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Omar F Laterza et al.
Clinical chemistry, 52(9), 1713-1721 (2006-07-22)
The diagnosis of diseases leading to brain injury, such as stroke, Alzheimer disease, and Parkinson disease, can often be problematic. In this study, we pursued the discovery of biomarkers that might be specific and sensitive to brain injury. We performed
Afia Sultana et al.
Experimental neurology, 261, 802-811 (2014-09-15)
Olfactomedin 2 (Olfm2) is a secretory glycoprotein belonging to the family of olfactomedin domain-containing proteins. A previous study has shown that a mutation in OLFM2 is associated with primary open angle glaucoma in Japanese patients. In the present study, we