Kluczowe dokumenty
Y0001090
Fluvastatin sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(3R,5S,6E)-rel-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid monosodium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
fluvastatin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].CC(C)n1c(\C=C\[C@H](O)C[C@H](O)CC([O-])=O)c(-c2ccc(F)cc2)c3ccccc13
InChI
1S/C24H26FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19-;/m0./s1
Klucz InChI
ZGGHKIMDNBDHJB-RPQBTBOMSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)