BP1106
Nicorandil amide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
3-(4,5-Dihydrooxazol-2-yl)pyridine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
nicorandil
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C8H8N2O/c1-2-7(6-9-3-1)8-10-4-5-11-8/h1-3,6H,4-5H2
Klucz InChI
FVASBRDDSBRETH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)