Key Documents
Y0001761
Nicorandil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-(Pyridine-3-carbonylamino)ethyl nitrate, 2-Nicotinamidoethyl nitrate, Ikorel, N-[2-(Nitrooxy)ethyl]-3-pyridinecarboxamide, SG-75, Sigmart, Zynicor
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
nicorandil
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12)
Klucz InChI
LBHIOVVIQHSOQN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Org. Perox. D
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)