Merck
663506
Sigma-Aldrich
Erythromycin-(N-methyl-13C,d3)
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC36D3H64NO13
Masa cząsteczkowa:
737.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Postać
solid
masa cząsteczkowa
737.87 by atom % calculation
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
133-135 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])N(C)[C@H]1C[C@@H](C)O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](C)[C@H](O[C@H]3C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](CC)[C@@](C)(O)[C@H](O)[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)C[C@@]2(C)O)[C@@H]1O
InChI
1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1/i11+1D3
Klucz InChI
ULGZDMOVFRHVEP-ZZKXWFBHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Kaleb J Duelge et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1053, 81-86 (2017-04-18)
Antibiotics are used in ethanol production to discourage the growth of bacteria that would result in lower ethanol content and a lower quality product. A survey conducted by the FDA (FY 2010 Nationwide Survey of Distillers Grains for Antibiotic Residues