Merck
BP011
7-Aminodesacetoxycephalosporanic acid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
7-ADCA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cefadroxil, cefalexin, cefradine
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](N)C2=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-3-2-14-7-4(9)6(11)10(7)5(3)8(12)13/h4,7H,2,9H2,1H3,(H,12,13)/t4-,7-/m1/s1
Klucz InChI
NVIAYEIXYQCDAN-CLZZGJSISA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Kwas 7-aminodesacetoksycefalosporanowy BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Stosowany również w monografiach takich jak
  • :Cefadroxil CapsulesCefadroxil
  • Oral SuspensionCefalexin
  • Oral SuspensionCefalexin
  • CapsulesCefalexin
  • Tablets
  • Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 20 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    produkt powiązany
    Numer produktu
    Opis
    Cennik
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Aquatic Chronic 3
    Kod klasy składowania
    11 - Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)