Merck
PHR3004
Supelco
Cefadroxil Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
7-Aminodesacetoxycephalosporanic acid, 7-ADCA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1097126
rodzina API
cefradine, cefalexin, cefadroxil
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](N)C2=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-3-2-14-7-4(9)6(11)10(7)5(3)8(12)13/h4,7H,2,9H2,1H3,(H,12,13)/t4-,7-/m1/s1
Klucz InChI
NVIAYEIXYQCDAN-CLZZGJSISA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)