Key Documents
59621
Supelco
SUPELCOSIL LC-18-T (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
SUPELCOSIL LC-18-T Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L1
opakowanie
pkg of 2 ea
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 4 mm
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
use to protect LC-18-T, LC-DABS
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
SUPELCOSIL LC-18-T Supelguard Cartridges [5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm] contain a SUPELCOSIL packing, in a 2 cm stainless steel body, enclosed by polyether ether ketone (PEEK) encapsulated stainless steel frits (2 μm porosity). A Supelguard kit (one cartridge, a stand-alone holder, tubing, and 2 nuts and ferrules) enables one to use the cartridge with any analytical column. A direct-connect guard cartridge holder can directly connect a Supelguard cartridge to a Supelco analytical column. 3.0 mm cartridges are available in packs of two only-purchase a stand-alone or modular holder separately. Low volume 3.0 mm ID cartridges are a good choice for protecting an analytical column containing 3 μm particles.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Khaled S Abdelkawy et al.
Biomedical chromatography : BMC, 31(3) (2016-08-25)
A simple, accurate, and reproducible high-performance liquid chromatography (HPLC) method has been developed and validated for the quantification of quercetin (QR) in rat plasma. The method involves a simple protein precipitation procedure to extract both QR and thymoquinone (TQ), the
Protokoły
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.
Analiza aminokwasów jest odpowiednim narzędziem do precyzyjnego określania ilości białka, ale także dostarcza szczegółowych informacji na temat względnych aminokwasów.