823425
TOYOPEARL® AF-rProtein A HC-650F Bulk Media
phase rProtein A, bottle of 10 mL, 45 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® AF-rProtein A HC-650F Bulk Media
About This Item
Polecane produkty
opis
Adsorption capacity (> 80 g/L IgG (static); >70 g/L IgG (dynamic at 5 min. residence time))
Clean in Place (CIP) (0.1 M NaOH)
Phase filter (Protein A)
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
opakowanie
bottle of 10 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh 23425
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
rProtein A phase
wielkość cząstki
45 μm
wielkość porów
1000 Å
pH
2-13
pojemność
>70 g/L adsorption capacity (IgG)(dynamic at 5 min. residence time)
>80 g/L adsorption capacity (IgG)(static)
metoda separacji
affinity
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
TOYOPEARL AF-rProtein A HC-650F resin maintains 80% of initial dynamic binding capacity after 40 CIP cycles with 0.5 mol/L NaOH. TOYOPEARL AF-rProtein A HC-650F resin exhibits dynamic binding capacities of greater than 65 g/L at residence times of 5 minutes and greater than 50 g/L at 2 minutes residence time with feed stock concentrations from 1.0 g/L to 10.0 g/L.
Achievement of high linear velocities at relatively low pressure enables high throughput at production scale using equipment with moderate pressure limitations. Improved mass transfer characteristics allow it to maintain a larger percent of its capacity at lower residence times relative to agarose base stable resins. Typical leakage for this rProtein A ligand is 0.6 -1.7 ng rProtein A /mg eluted antibody by ELISA testing. Though TOYOPEARL AF-rProtein A-650F resin is shipped in 20% ethanol, it can be stored in 2% benzyl alcohol if necessary.
Good pressure-flow characteristics and kinetics contribute to maintaining good capacity particularly at low residence times.
Charakterystyka techniczna
Postać fizyczna
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)