810014
Probumin® Bovine Serum Albumin Crystallized Grade
≥99%, USA Origin, Protein standard: suitable, ligand binding assay: suitable, EIA: Suitable ELISA: suitable
Synonim(y):
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Probumin® Bovine Serum Albumin Crystallized Grade, pack of 100 g
pochodzenie biologiczne
bovine serum
Poziom jakości
Próba
≥99% (purity)
Formularz
lyophilized powder
okres trwałości
48 mo.
masa cząsteczkowa
apparent mol wt 66 kDa
oczyszczone przez
heat shock fractionation
opakowanie
pack of 100 g
producent / nazwa handlowa
Probumin®
pochodzenie
USA origin
metody
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
ligand binding assay: suitable
protein quantification: suitable
zanieczyszczenia
Tested for IgG
strata
≤5%
zakres pH
6.8-7.2
ślady anionów
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
ślady kationów
Fe: 0.0-15.0 μg/g
Na: 0.0-10.0 mg/g
obecność zanieczyszczeń
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3