822723
TSKgel® ODS-100V (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
About This Item
Polecane produkty
product name
TSKgel® ODS-100V HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L1
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 22723
zakres etykietowania
15% Carbon, endcapped with bifunctional dialkylsilane
Parametry
0-100% organic solvent
1.0 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
120 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
powierzchnia
450 m2/g
macierz
spherical silica
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
reversed phase
Informacje prawne
prekolumna
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)