Kluczowe dokumenty
819026
TOYOPEARL® Hexyl-650C Media luzem
phase C6 (hexyl), bottle of 100 mL, 100 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® Hexyl-650 HIC Bulk Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
opakowanie
bottle of 100 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh 19026
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
C6 (hexyl) phase
wielkość cząstki
100 μm
pH robocze
1-13
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Opis ogólny
Żywica Toyopearl Hexyl-650 ma najwyższą hydrofobowość spośród ligandów HIC oferowanych przez TBL. Jest stosowana do bardzo hydrofilowych białek lub tam, gdzie wymagane jest środowisko elucji o niskiej zawartości soli. Jest przydatna jako wczesny etap wychwytywania lub do oczyszczania międzybiałkowego.
Postać fizyczna
72% (v/v) zawiesina w 20% (v/v) etanolu
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)