Kluczowe dokumenty
SAB4700396
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD29-Biotin antibody produced in mouse
clone MEM-101A, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ITGB1, Anti-Integrin β1 chain
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-101A, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
pig, human, canine
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGB1(3688)
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-101A reaguje z CD29 (łańcuch beta1 integryny), 130 kDa jednołańcuchową glikoproteiną typu I wyrażoną jako heterodimer (niekowalencyjnie związany z podjednostkami alfa integryny 1-6). CD29 ulega szerokiej ekspresji na większości komórek krwiotwórczych i niehematopoetycznych (leukocytach, płytkach krwi, fibroblastach, komórkach śródbłonka, komórkach nabłonkowych i komórkach tucznych).
Immunogen
Linia komórkowa chłoniaka Burkitta Raji
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze wynosi 1:1000. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sárka Símová et al.
Apoptosis : an international journal on programmed cell death, 13(3), 423-436 (2008-01-01)
TRAIL, a ligand of the TNFalpha family, induces upon binding to its pro-death receptors TRAIL-R1/DR4 and TRAIL-R2/DR5 the apoptosis of cancer cells. Activated receptors incite the formation of the Death-Inducing Signaling Complex followed by the activation of the downstream apoptotic