819008
TSKgel® Octadecyl-4PW (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonim(y):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
About This Item
Polecane produkty
product name
TSKgel® Octadecyl-4PW Guard Cartridge, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 7 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiały
stainless steel
linia produktu
TSKgel®
opakowanie
pkg of 3 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh Octadecyl-4PW, 19008
zakres etykietowania
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parametry
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.22 mL/min flow rate
5-50 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1.5 cm × 3.2 mm
macierz
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
7 μm
wielkość porów
500 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
Postać fizyczna
Informacje prawne
wymagane, ale niedostarczone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)