Kluczowe dokumenty
816566
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pkg of 2 ea
Synonim(y):
Fingertight Fitting, 1/16", 10-32, PEEK
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
Nazwa produktu
TSKgel® Hardware and Accessories, pkg of 2 ea
Materiały
PEEK
linia produktu
TSKgel®
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh 16566
metody
HPLC: suitable
dopasowywanie
for 10-32
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)