Kluczowe dokumenty
816140
TSKgel® G7000HXL (9 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonim(y):
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Nazwa produktu
977 G7000HXL Kolumna HPLC, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 9 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 16140
Parametry
1.2 mL/min flow rate
15 bar max. pressure
80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 7.8 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
wielkość cząstki
9 μm
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Kolumny TSKgel G7000Hxl są wypełnione sztywnymi, porowatymi kulkami polimerowymi. Są one stosowane do niewodnej separacji bardzo dużych polimerów o masie cząsteczkowej do 400 000 000 Da. Ponieważ liczba rozpuszczalników, które mogą być wymieniane bezpośrednio z rozpuszczalnikiem transportowym (THF) jest ograniczona, należy stosować kolumny typu TSKgel Hhr, gdy wymagany jest szerszy zakres rozpuszczalników.
Kompatybilność
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane
Postać fizyczna
Wysyłane w THF.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)