816141
TSKgel® GMHXL (9 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonim(y):
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
About This Item
Nazwa produktu
TSKgel® GMHXL HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 9 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L21
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 16141
Parametry
1.2 mL/min flow rate
15 bar max. pressure
80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 7.8 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
wielkość cząstki
9 μm
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Informacje prawne
kolumna analityczna
prekolumna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)