Kluczowe dokumenty
816131
TSKgel® G1000HXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonim(y):
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
977 G1000HXL Kolumna HPLC, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 16131
Parametry
1.0 mL/min flow rate
50 bar max. pressure
60 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 7.8 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
15 Å
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
TSKgel G1000Hxl columns are packed with rigid, porous, polymer beads. G1000Hxl columns are applied to the non-aqueous separation of small molecules and oligomers less than 1,000 Da. As the number of solvents that can be exchanged directly with the shipping solvent (THF) is limited, use TSKgel Hhr-type columns when a broader range of solvents is needed.
Postać fizyczna
Wysyłane w THF.
Inne uwagi
THF można zastąpić benzenem, chloroformem, toluenem i ksylenem, ale nie dichlorometanem i dichloroetanem.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)