816139
TSKgel® G6000HXL HPLC Column
phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 9 μm particle size
Synonim(y):
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
About This Item
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L38
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 16139
Parametry
1.2 mL/min flow rate
15 bar max. pressure
80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 7.8 mm
macierz
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
wielkość cząstki
9 μm
wielkość porów
ND
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Kompatybilność
Postać fizyczna
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)