Merck
TSKgel® G6000HXL HPLC Column phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 9 μm particle size
TSKgel® G6000HXL (9 µm) HPLC Columns
TSKgel® G6000HXL HPLC Column phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 9 μm particle size
Synonim(y):
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
Products
Kategoria produktu
Producent
Linia produktu
Działanie
USP Suitability
Metoda separacji
Średnica wewnętrzna (mm)
Długość (cm)
Particle Size (µm)