Kluczowe dokumenty
816093
TSKgel® SP-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 10 mm, sulfonic acid phase
Synonim(y):
TSKgel® Cation Exchange HPLC Guard Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
TSKgel® SP-5PW Guardgel Kit, phase sulfonic acid, L × I.D. 3.5 cm × 10 mm, 20 μm particle size
Materiały
PEEK
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Na+
producent / nazwa handlowa
Tosoh SP-5PW, 16093
Parametry
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
3.5 cm × 10 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid phase
wielkość cząstki
20 μm
wielkość porów
1000 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Zestaw Guardgel dla kolumn TSKgel SP-5PW 21,5 mmID
Komponenty
TSKgel Guardgel kits for 21.5 mm ID preparative columns contain:
  • Column Holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 35mm x 12.75mm OD x 10mm ID, 10μm frit at 20mm depth, 1/16"
  • 2 Replacement frits
  • Capillary Tubing, 5cm x 1/16" OD x 0.02" ID
  • Nuts and Ferrules, 10 - 32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • 2 x 5mL guardgel
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)