Kluczowe dokumenty
814718
TSKgel® Phenyl-5PW (20) Bulk Media
bottle of 250 mL, phase phenyl, 20 μm particle size
Synonim(y):
TSKgel® Phenyl-5PW HIC Bulk Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
linia produktu
TSKgel®
Postać
slurry
opakowanie
bottle of 250 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh 14718
Parametry
20 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
macierz
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
phenyl phase
wielkość cząstki
20 μm
pH robocze
1-13
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Opis ogólny
TSKgel Phenyl-5PW resin is the middle hydrophobicity of the five HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. Primary applications are for the separation of proteins, their isoforms, and aggregate removal. It is typically used for high performance chromatography and polishing steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl Phenyl-650 products.
Postać fizyczna
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
103.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
39.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)