Kluczowe dokumenty
813061
TSKgel® DEAE-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 5 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Nazwa produktu
TSKgel® DEAE-5PW HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 5 cm × 5 mm, 10 μm particle size
Materiały
glass
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Cl-
producent / nazwa handlowa
Tosoh 13061
Parametry
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 5 mm
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
DEAE (diethylaminoethyl) phase
wielkość cząstki
10 μm
pH robocze
2-12
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Kolumny 977 DEAE-5PW i kolumny ochronne są wypełnione porowatymi hydrofilowymi cząsteczkami polimerowymi, które są modyfikowane słabym wymieniaczem anionowym. Są one używane do rozdzielania i analizy białek, nukleotydów, nukleozydów i innych biologicznie aktywnych cząsteczek. Kolumny są dostępne w średnicach wewnętrznych od 2 mm do 55 mm ID. Obudowy kolumn wykonane są ze szkła lub stali nierdzewnej. Charakteryzują się taką samą chemią szkieletu i selektywnością jak masowe żywice procesowe 976 DEAE-650 i TSKgel DEAE-5PW (20) i (30).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)