808804
TSKgel® Phenyl-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 8 mm, phenyl phase
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® Phenyl-5PW HPLC Column, phase phenyl, L × I.D. 7.5 cm × 8 mm, 10 μm particle size
Materiały
glass
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 8804
Parametry
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
20 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 8 mm
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
phenyl phase
wielkość cząstki
10 μm
pH robocze
2-12
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)