Kluczowe dokumenty
820023
TSKgel® BioAssist® Phenyl (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 7.8 mm, phenyl phase
Synonim(y):
TSKgel® Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
TSKgel® BioAssist® Phenyl HPLC Column, phase phenyl, L × I.D. 5 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size, PEEK hardware
Materiały
PEEK hardware
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 20023
Parametry
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
20 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 7.8 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
phenyl phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
1000 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Opis ogólny
Najbardziej hydrofobowa spośród trzech kolumn TSKgel HIC, TSKgel Phenyl-5PW jest doskonałym wyborem do badań przesiewowych pod kątem selektywności, retencji i odzysku większości biomolekuł. Kolumna Phenyl-5PW o wielkości porów 1000Å, wykonana z polimetakrylanu, jest stabilna zarówno w kwaśnych, jak i żrących schematach czyszczenia i zapewnia doskonały dostęp do większych cząsteczek o niskich współczynnikach dyfuzji. Standardowym formatem kolumn TSKgel Phenyl-5PW jest stal nierdzewna. Szklane i PEEK obudowy kolumn są dostępne dla próbek, które mogą adsorbować się na stali nierdzewnej. Alternatywne formaty kolumn są również odpowiednie do ogólnych zastosowań.
Both hydrophobic interaction chromatography (HIC) and reversed-phase liquid chromatography separate on the basis of protein hydrophobicity and allow selective binding and desorption of proteins. However, HIC operates at significantly lower binding energy and uses aqueous mobile phases. These characteristics provide a gentle technique that is less likely to disturb protein conformation. As a result, HIC generally provides better activity recovery.
TSKgel BioAssist Phenyl columns contain the same particles as Phenyl-5PW columns, but are packed in PEEK column hardware rather than stainless steel. BioAsist Phenyl (Phenyl-5PW), TSKgel Ether-5PW and Butyl-NPR resin-based columns provide a range of hydrophobicities for chromatographic optimization. Ammonium sulfate concentration can be minimized by using a more hydrophobic packing, such as BioAssist Phenyl. We recommend an Ether-5PW column for purifying very hydrophobic proteins. TSKgel BioAssist Phenyl and TSKgel Ether-5PW packings are based on TSKgel G5000PW resin - 10 μm particles with 1000 Å pores. TSKgel Butyl-NPR columns, which are less hydrophobic than Ether-5PW, is prepared from 2.5 μm nonporous particles, allowing for rapid analyses and semi-micropreparative applications. All three column types can be cleaned with 0.2 M NaOH. Scale-up can be performed by using corresponding Toyopearl bulk resins.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
BioAssist is a registered trademark of Tosoh Corporation
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)