Kluczowe dokumenty
816260
TSKgel® Phenyl-5PW RP (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 21.5 mm, phenyl phase
Synonim(y):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column (Polymer-based)
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Product Name
977 Kolumna HPLC Phenyl-5PW RP, phase phenyl, L × I.D. 15 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh Phenyl-5PW, 16260
zakres etykietowania
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parametry
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
30 bar max. pressure
4-60 °C temperature
8 mL/min flow rate
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 21.5 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
phenyl phase
Opis ogólny
TSKgel Phenyl-5PW RP oferuje podobną selektywność jak jego hydrofobowy odpowiednik TSKgel Phenyl-5PW, chociaż wyższy stopień usieciowania pozwala na zwiększoną stabilność w wodnych/organicznych gradientach fazy ruchomej. Wysoce usieciowany polimetakrylanowy materiał bazowy zapewnia przewagę nad krzemionką, gdy wymagane są systemy buforowe o wysokim pH. Dodatkowo, TSKgel Phenyl-5PW RP może wytrzymać rygorystyczne protokoły czyszczenia przy użyciu kwasu lub zasady. Rozmiar porów 1000Å pozwala na przechowywanie próbek białek globularnych o masie do 1 000 000 Da.
Polymer-based particles for reversed-phase (RP) HPLC generally have two benefits over silica-based particles: They are more tolerant of high and low pH operating conditions and they do not have the silanol interactions that cause peak tailing of some basic analytes. Also, some silicas have an intrinsic metal content that may cause chelation problems with sensitive biomolecules, leading to poor recovery. Polymeric TSKgel columns come in C18 and phenyl functional groups and a range of particle porosities. Fast kinetics and quantitative protein recovery at submicrogram loading are characteristic of nonporous resin-based TSKgel Octadecyl-NPR columns.
  • Octadecyl-2PW particles have 125Å pores
  • Octadecyl-4PW particles have 500Å pores
  • Phenyl-5PW RP particles have 1000Å pores
  • Octadecyl-NPR particles are nonporous
Postać fizyczna
Wysyłany w 30% metanolu - 70% wodzie.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)