807124
TSKgel® ODS-120A (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonim(y):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
product name
TSKgel® ODS-120A HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L1
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh ODS-120A, 07124
zakres etykietowania
20% Carbon, multilayer, not encapped
Parametry
0-100% organic solvent
0-45 °C temperature
1.2 mL/min flow rate
200 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
200 m2/g
macierz
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
150 Å pore diameter
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
reversed phase
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)