Kluczowe dokumenty
818761
TSKgel® DEAE-SW (5 µm) HPLC Columnss
L x I.D. 25 cm × 2 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
TSKgel® DEAE-SW Columns, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 25 cm × 2 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion H2PO4-
producent / nazwa handlowa
Tosoh 18761
Parametry
0-100% organic solvent
0.22 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
130 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 2 mm
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
DEAE (diethylaminoethyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
125 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
TSKgel DEAE-2SW columns are packed with 5μm porous spherical silica beads which are surface modified with a weak anion exchanger. They are used for the separation and analysis of nucleotides, nucleosides, peptides, small proteins and other biologically active molecules. A 2mm ID column is available for applications that are sample limited.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)