Merck
69135
Supelco
Diisobutyl fumarate
analytical standard
Synonim(y):
Fumaric acid diisobutyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2O2CCH=CHCO2CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.21
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.443 (lit.)
tw
249 °C (lit.)
mp
8 °C (lit.)
gęstość
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(C)COC(=O)\C=C\C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C12H20O4/c1-9(2)7-15-11(13)5-6-12(14)16-8-10(3)4/h5-6,9-10H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
Klucz InChI
RSRICHZMFPHXLE-AATRIKPKSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.