Kluczowe dokumenty
62045
Supelco
TraceCERT® Multiresidue Pesticide Standard Mix #11
in acetonitrile, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
linia produktu
TraceCERT®
Poziom jakości
klasa czystości
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
stężenie
in acetonitrile
400 μg/mL each component in acetonitrile
Zastosowanie
cannabis testing
food and beverages
(pesticide residue testing)
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from an NMI, e.g. NIST, NRC or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Inne uwagi
3 components. When combined with other mixes, suitable for use in meeting the requirements of mulitple jurisdictions for pesticide testing of cannabis products
Check out our entire range of pesticide mixes for Cannabis testing
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Analit
Opis
    Aldicarb
    Chlorfenapyr
    Spiromesifen
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)