Kluczowe dokumenty
36471
Supelco
TraceCERT® Multiresidue Pesticide Standard Mix #6
in acetonitrile, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
stężenie
in acetonitrile
100 μg/mL each component in acetonitrile
Zastosowanie
cannabis testing
food and beverages
(pesticide residue testing)
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z SI poprzez główny materiał referencyjny z NMI, np. NIST, NRC lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz swój certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Inne uwagi
7 składników. W połączeniu z innymi mieszankami nadaje się do stosowania w celu spełnienia wymagań stanu Kalifornia dotyczących testowania pestycydów w produktach z konopi indyjskich.
Sprawdź całą naszą ofertę mieszanek pestycydów dotestowania konopi.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Permethrin
    Malathion
    Captan
    Cypermethrin
    β-Cyfluthrin
    Bifenthrin
    Piperonylbutoxide
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)