Kluczowe dokumenty
61884-U
Proteomix® HIC Propyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm × 7.8 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Proteomix® HIC Propyl-NP5, 5 μm, NP, L × I.D. 50 mm × 7.8 mm
Materiały
stainless steel hardware
linia produktu
Proteomix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 434NP5-7805
opakowanie
1 ea of
Parametry
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
50 mm × 7.8 mm
Matryca
polymeric
polystyrene/divinylbenzene particle platform (Spherical, highly-crossed linked)
grupa aktywna macierzy
propyl phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
particle sizenon-porous
pH robocze
2-12
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
hydrophobic interaction (HIC)
Kompatybilność
Compatible with aqueous solution, a mixture of water and acetonitrile, acetone, methanol, or THF
Komentarz do analizy
Kolumny 7689 HIC zostały specjalnie zaprojektowane do wysokorozdzielczej i wysokowydajnej separacji białek, oligonukleotydów i peptydów. Wykorzystując opatentowane technologie powierzchniowe, żywica Proteomix HIC-NP jest wykonana z nieporowatych kulek polistyrenodiwinylobenzenowych (PS/DVB) o wąskim rozkładzie wielkości cząstek. Kulki PS/DVB są modyfikowane grupami alkilowymi lub arylowymi, które zapewniają hydrofobową interakcję z analitami. Żywica Proteomix HIC-NP jest bardzo sztywna i stabilna mechanicznie. W porównaniu z mediami fazowymi HIC opartymi na krzemionce, fazy Proteomix HIC-NP mają zalety w separacji biomolekuł z szerokim zakresem pH (2-12) i wysoką stabilnością termiczną. Nieporowata struktura i wąski rozkład cząstek zapewniają wyjątkową selektywność, wysoką rozdzielczość separacji białek, takich jak mAb (przeciwciała monoklonalne), ADC (koniugat przeciwciał i leków) i powiązanych fragmentów białek, DNA i oligonukleotydów. Podłoża Proteomix HIC-NP mają zastosowanie w badaniach laboratoryjnych, oczyszczaniu na skalę laboratoryjną i chromatografii procesowej do produkcji od kilku mg do kilograma białek.
Inne uwagi
Powiązane kategorie: Analityczne/Chromatografia, HPLC, Kolumny HPLC i FPLC do separacji biopolimerów, Kolumny UHPLC Sepax Technologies, Kolumny do filtracji żelowej Zenix (3 mikrony), Kolumna do filtracji żelowej Zenix-C SEC-100, 3 mikrony, Kolumna ochronna Zenix-C SEC-100, 3 mikrony
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)