Kluczowe dokumenty
07-1477
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Rsk1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
90 kDa rybosomalna kinaza białkowa S6 1, kinaza białkowa aktywowana kinazą MAP 1, rybosomalna kinaza S6 1, rybosomalna kinaza białkowa S6 alfa-1, S6K-alfa 1, p90-RSK 1, rybosomalna kinaza białkowa S6 alfa 1, rybosomalna kinaza białkowa S6, 90kD, 1, białko rybosomalne S
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPS6KA1(6195)
Opis ogólny
Rsk1, Rsk2 i Rsk3 (rybosomalna kinaza białkowa S6, 90kDa, polipeptyd 1,2,3; S6K-alfa 1,2,3) są kinazami Ser/Thr, które są aktywowane przez kinazy MAP i są alternatywnie określane jako kinazy MAPKAP 1a, 1b i 1c. Po aktywacji izoformy Rsk przemieszczają się do jądra, gdzie Rsk2 fosforyluje Ser10 histonu H3, co jest krytycznym krokiem w stymulacji natychmiastowej ekspresji genów. Rsk1 jest w stanie fosforylować Ser133 CREB, aktywując go jako czynnik transkrypcyjny. Aktywacja Rsk1 może być monitorowana przez przeciwciała specyficzne dla stanu fosforylacji skierowane przeciwko miejscom zaangażowanym w jego aktywację.
Specyficzność
Rozpoznaje p90 RSK1.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający c-końcowej sekwencji ludzkiego p90 RSK1 (C-LAQRRVRKLPSTTL).
Zastosowanie
Immunoprecypitacja: 4 µg poprzedniej partii tego przeciwciała użyto na 1500 µg surowej próbki białka w immunoprecypitacji.
ELISA: Zalecane.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Western Blot: Poprzednia partia tego przeciwciała została przetestowana na wielu lizatach. Patrz arkusz danych.
Przeciwciało anty-Rsk1 jest przeciwciałem przeciwko Rsk1 do stosowania w WB, IP, ELISA.
Jakość
Routinely evaluated by Western Blot on NIH/3T3 lysates.
Western Blot Analysis:
1:500-1:1,000 dilution of this lot detected RSK1 on 10 μg of NIH/3T3 lysates.
Opis wartości docelowych
83 kDa
Powiązanie
Zastępuje: 04-417
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze poliklonalne IgG w buforze zawierającym TBS z 0,01% azydkiem sodu w 50% glicerolu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pricing of drugs and donations: options for sustainable equity pricing.
C Perez-Casas,E Herranz,N Ford
Tropical Medicine & International Health null