Kluczowe dokumenty
61866-U
Proteomix® HIC Butyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm × 4.6 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Proteomix® HIC Butyl-NP5, 5μm, NP, L × I.D. 150 mm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel hardware
linia produktu
Proteomix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 431NP5-4615
opakowanie
1 ea of
Parametry
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
150 mm × 4.6 mm
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
Matryca
polymeric
polystyrene/divinylbenzene particle platform (spherical, highly cross-linked)
grupa aktywna macierzy
C4 (butyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
non-porous
Zakres roboczy pH
2-12
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Komentarz do analizy
Kolumny 7689 HIC zostały specjalnie zaprojektowane do wysokorozdzielczej i wysokowydajnej separacji białek, oligonukleotydów i peptydów. Wykorzystując opatentowane technologie powierzchniowe, żywica Proteomix HIC-NP jest wykonana z nieporowatych kulek polistyrenodiwinylobenzenowych (PS/DVB) o wąskim rozkładzie wielkości cząstek. Kulki PS/DVB są modyfikowane grupami alkilowymi lub arylowymi, które zapewniają hydrofobową interakcję z analitami. Żywica Proteomix HIC-NP jest bardzo sztywna i stabilna mechanicznie. W porównaniu z mediami fazowymi HIC opartymi na krzemionce, fazy Proteomix HIC-NP mają zalety w separacji biomolekuł z szerokim zakresem pH (2-12) i wysoką stabilnością termiczną. Nieporowata struktura i wąski rozkład cząstek zapewniają wyjątkową selektywność, wysoką rozdzielczość separacji białek, takich jak mAb (przeciwciała monoklonalne), ADC (koniugat przeciwciał i leków) i powiązanych fragmentów białek, DNA i oligonukleotydów. Podłoża Proteomix HIC-NP mają zastosowanie w badaniach laboratoryjnych, oczyszczaniu na skalę laboratoryjną i chromatografii procesowej do produkcji od kilku mg do kilograma białek.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)