Kluczowe dokumenty
59995-U
Supelco
Supel Carbon LC (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4.0 mm, HPLC Cartridge, pack of 3 ea
Synonim(y):
Supel Carbon LC, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115730
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
5225 Kaseta ochronna HPLC z węglem LC, 2,7 μm, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 2 cm × 4.0 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L109
linia produktu
Supel
opakowanie
pack of 3 ea
Parametry
≤250 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (620 bar)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
kartridż dł. × śr. wewn.
2 cm × 4.0 mm
powierzchnia
155 m2/g
Matryca
porous graphitic carbon (PGC) particle platform
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
200 Å pore size
Zakres roboczy pH
1-14
metoda separacji
mixed mode
reversed phase
Opis ogólny
5225 Carbon LC to szybka kolumna do chromatografii cieczowej o ultrawysokiej wydajności oparta na technologii porowatych cząstek węgla grafitowego (PGC) o wielkości 200 Å. Cząstki PGC zapewniają 100% płaszczyznę węglową, z którą anality mogą oddziaływać poprzez interakcje hydrofobowe i jonowe poprzez efekt retencji polarnej na graficie (PREG). Ta konstrukcja cząstek wykazuje wysoką wydajność kolumny dla związków polarnych
i zwiększoną retencję związków zwykle wymagających chromatografii cieczowej z oddziaływaniem hydrofilowym (HILIC). Dzięki zastosowaniu zgłoszonych do opatentowania procedur syntetycznych, w tej technologii dominuje wąski rozkład wielkości cząstek, co dodatkowo zwiększa wydajność chromatograficzną, jaką może wykazywać ta kolumna.
Komentarz do analizy
Docelowe anality obejmują związki polarne, niepolarne i izomery strukturalne.
Polecane produkty
Supel Carbon LC Guard Cartridge Holder, Cat. No. 59999-U
Informacje prawne
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Supel™ Carbon LC U/HPLC columns packed with porous graphitic carbon (PGC) particles, used for the HPLC, UHPLC, UPLC, and LC-MS separation of polar or charged compounds at high temperatures (up to 250 ˚), pressures up to 700 bar, and the mobile phase pH range of 1-14.
Kolumny Supel Carbon LC U/HPLC ułatwiają separację w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem związków polarnych lub naładowanych.