59605
SUPELCOSIL™ ABZ+Plus (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
SUPELCOSIL™ ABZ+Plus Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
agency
suitable for USP L60
opakowanie
pkg of 2 ea
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 2.1 mm
grupa aktywna macierzy
amide, alkyl phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)