59558
SUPELCOSIL™ LC-NH₂ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
SUPELCOSIL™ LC-NH2 Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L8
opakowanie
pkg of 1 kit
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 4 mm
grupa aktywna macierzy
amino phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
use to protect LC-NH2
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Przypis
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)