58338C40
SUPELCOSIL™ LC-NH₂ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
SUPELCOSIL™ LC-NH2 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L8
linia produktu
SUPELCOSIL™
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
SUPELCOSIL™
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
3% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4 mm
powierzchnia
170 m2/g
pokrycie powierzchni
surface coverage 5.1 μmol/m2
Matryca
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
amino phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å
pH robocze
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Opis ogólny
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?