58989C30
SUPELCOSIL™ LC-NH₂ (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
Synonim(y):
LC-NH₂ HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
SUPELCOSIL™ LC-NH2 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L8
linia produktu
SUPELCOSIL™
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
SUPELCOSIL™
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
3% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 3 mm
powierzchnia
170 m2/g
pokrycie powierzchni
surface coverage 5.1 μmol/m2
Matryca
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
amino phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
120 Å
pH robocze
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Development of HPLC-ELSD method for determination of maltodextrin in raw milk: Demonstrates the utility of the SUPELCOSIL LC-NH2 HPLC Column in the food industry, specifically in dairy product analysis. This study highlights the column′s effectiveness in separating and quantifying maltodextrin, a common food additive, using high-performance liquid chromatography (HPLC) with evaporative light scattering detection (ELSD). The method developed is vital for ensuring product quality and adherence to food safety standards (Moraes FS et al., 2017).
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?