Kluczowe dokumenty
577140-U
Supelco
Ascentis® Express 160 Å C30 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
2445 Kolumna HPLC Express 160 Å C30, 2,7 μm, column L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L62
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
4.5% Carbon loading
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
90 m2/g
Matryca
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C30 (triacontyldimethyl) bonding phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
160 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-9
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
2445 Express 160 Å C30 to kolumna do szybkiej, wysokosprawnej chromatografii cieczowej oparta na cząsteczkach 4475 o szerszych porach 160 Å, aby zapewnić odpowiednie odstępy dla długołańcuchowych ligandów C30. Cząsteczka stanowi cienką porowatą powłokę z krzemionki o wysokiej czystości otaczającą stały rdzeń krzemionkowy. Ta konstrukcja cząstek wykazuje bardzo wysoką wydajność kolumny ze względu na płytkie ścieżki dyfuzji w porowatej powłoce o grubości 0,5 μm i mały całkowity rozmiar cząstek wynoszący 2,7 μm. Zakończona triakontylosilanem faza stacjonarna C30 zapewnia stabilne upakowanie w odwróconej fazie, które może być stosowane do hydrofobowych, długołańcuchowych izomerów strukturalnych, takich jak witaminy i lipidy.
Komentarz do analizy
Docelowe anality obejmują anality hydrofobowe, lipidy, karotenoidy i rozpuszczalne w tłuszczach witaminy (A, D, E, K).
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)