Kluczowe dokumenty
59150-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-DP (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
SUPELCOSIL LC-DP 5UM 15CMX4.6MM HPLC COLUMN
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
SUPELCOSIL LC-DP HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L11
linia produktu
SUPELCOSIL
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
SUPELCOSIL
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
6% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
170 m2/g
pokrycie powierzchni
surface coverage 2.4 μmol/m2
Matryca
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
phenyl phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å pore size
zakres pH
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Contains a diphenyl bonded phase, which gives greater selectivity for aromatic groups compared to alkyl-type bonded phases.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
kartridż do prekolumny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Beata Zabrzewska et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 71(4), 563-573 (2014-10-03)
Preservatives are chemical substances whose role is to protect medicinal products against harmful changes caused by microorganisms. They are added to sterile medicinal products, such as eye drops and multidose solutions for injections, as well as to non-sterile products, such