Merck
50591-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å ES-Cyano (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Ascentis® Express ES-Cyano, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L10
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
≤80 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
90 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
particle platform (Fused-Core)
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
cyano phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
1-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Opis ogólny
Kolumna 2445 Express 5 mikronów ES-Cyano HPLC to szybka, wysokosprawna kolumna do chromatografii cieczowej oparta na cząstkach 90Å 4475. Cząstki Fused-Core zapewniają cienką porowatą powłokę z krzemionki o wysokiej czystości otaczającą stały rdzeń krzemionkowy. Ta konstrukcja cząstek wykazuje bardzo wysoką wydajność kolumny ze względu na płytkie ścieżki dyfuzji w porowatej powłoce o grubości 0,6 mikrona i ogólnym rozmiarze cząstek wynoszącym 5 mikronów. Sterylnie chroniona, ekstensywnie zakończona diizopropylo-cyjanopropylosilanowa faza stacjonarna Ascentis Express ES-Cyano zapewnia stabilne upakowanie w fazie odwróconej, które może być stosowane do związków zasadowych, kwaśnych lub obojętnych
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alex D Batista et al.
Talanta, 133, 142-149 (2014-12-02)
On-line sample pretreatment (clean-up and analyte preconcentration) is for the first time coupled to sequential injection chromatography. The approach combines anion-exchange solid-phase extraction and the highly effective pentafluorophenylpropyl (F5) fused-core particle column for separation of eight sulfonamide antibiotics with similar
Jakub Fibigr et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 120, 112-119 (2016-01-01)
A new high-performance liquid chromatography method using fused-core column for fast separation of resveratrol and polydatin has been developed and used for quality control of nutraceuticals with resveratrol and polydatin content. Retention characteristics (log k) were studied under different conditions
Jan Soukup et al.
Journal of chromatography. A, 1374, 102-111 (2014-12-30)
Excess adsorption of water from aqueous acetonitrile mobile phases was investigated on 16 stationary phases using the frontal analysis method and coulometric Karl-Fischer titration. The stationary phases include silica gel and silica-bonded phases with different polarities, octadecyl and cholesterol, phenyl