Kluczowe dokumenty
58993
Supelco
SUPELCOSIL LC-18-DB (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
SUPELCOSIL LC-18-DB HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L1
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
SUPELCOSIL
zakres etykietowania
11.0% Carbon loading
Parametry
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
170 m2/g
pokrycie powierzchni
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matryca
silica gel, spherical particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
120 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
SUPELCOSIL LC-DB phases are specially deactivated for basic compounds. These columns provide shorter retention, better peak shape, and higher efficiency for organic bases than can be obtained on other Type A silica reversed-phase columns.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Xinghua Sun et al.
Anticancer research, 25(1A), 59-62 (2005-04-09)
A rapid, sensitive and specific high-performance liquid chromatographic (HPLC) method for the separation and quantification of L-methionine in plasma has been developed. After derivatization of plasma amino acids with o-phthalaldehyde (OPA), a 50 microl sample was loaded on a reversed-phase
M Carini et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 18(1-2), 201-211 (1998-12-24)
A study was undertaken for the characterization and quantitative determination of the main urinary metabolites of the non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) nimesulide (4-nitro-2-phenoxy-methanesulfonanilide) in man following single oral administration (200 mg). Urines were collected from six healthy volunteers at 12
P A Hynning et al.
Clinical chemistry, 34(12), 2502-2503 (1988-12-01)
A high-performance liquid chromatographic (HPLC) method for determining verapamil and norverapamil in plasma is presented and compared with gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS). The plasma samples were extracted at alkaline pH with hexane containing 2-butanol (20 mL/L) and then back-extracted into
D C Holland et al.
Journal of AOAC International, 78(4), 1067-1071 (1995-07-01)
A liquid chromatographic (LC) method is described for the simultaneous determination of the triazine herbicides, simazine (SIM), atrazine (ATZ), and propazine (PRO) in the 12.5-100 ppb range in catfish. The herbicides are extracted from catfish homogenates with ethyl acetate, followed
O Majid et al.
Therapeutic drug monitoring, 23(2), 163-168 (2001-04-11)
Recipients of organ transplants remain particularly dependent on prednisolone as part of their maintenance immunosuppression. Despite this, the pharmacokinetics of prednisolone have never been fully characterized in these patients, and consequently dosing remains empirical. Accurate monitoring of prednisolone, its primary