58988
SUPELCOSIL™ LC-NH₂ (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
SUPELCOSIL™ LC-NH2 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L8
Poziom jakości
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
SUPELCOSIL™
zakres etykietowania
3% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 4.6 mm
powierzchnia
170 m2/g
pokrycie powierzchni
surface coverage 5.1 μmol/m2
Matryca
silica gel, spherical particle platform
grupa aktywna macierzy
amino phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
120 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?