Kluczowe dokumenty
58838
Sample Loop for Model 7010/7125 Injector
volume 1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
Materiały
stainless steel sample loop and fittings
pojemność
1 mL
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)