58442
SSI™ LO-Pulse™ Damper
without cabinet
About This Item
Polecane produkty
opis
316 stainless steel
cabinet no
Właściwości
without cabinet
Opis ogólny
with single piston reciprocating HPLC pumps (Altex 110A, Eldex pumps, LDC Mini-Pump VS, SSI Models 200 and 300,
etc.). At pressures from 500 psi to 6,000 psi (35-420 kg/cm2), it improves precision of quantitative analyses and detection limits for trace sample components. Fittings and instructions included.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Produkty
Korygowanie typowych problemów HPLC w celu przywrócenia wydajności kolumny, rozwiązywanie problemów z pikami, czasem retencji, szumem i rozdzielczością chromatogramów.
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.