58283
Tee
zero dead volume, for connecting 1/16 in., bore size 0.75 mm
Synonim(y):
Valco® Unions
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
VICI Valco® ZT1
wymiary otworu
0.75 mm
kompatybilność
for connecting 1/16 in.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)