57430-U
Frit for Supelco® Filter
PEEK, pore size 2.0 μm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PEEK
opis
Biocompatible
opakowanie
pkg of 5 ea
wielkość porów
2.0 μm
kompatybilność
for use with Supelco pre-column filter p/n Z227323
Przypis
Biocompatible, metal-free.
Informacje prawne
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
część zamienna
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)