Merck
57286-U
Supelco
SPME Fiber Assortment Kit
greener alternative
PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 85 μm (PA), 65 μm (PDMS/DVB), 75 μm (CAR/PDMS)
About This Item
Kod UNSPSC:
41115724
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
SPME fiber assortment kit 2, for use with autosampler, needle size 23 ga
Materiały
assorted colors hub
fused silica fiber
Poziom jakości
rozmiar igły
23 ga
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
85 μm (PA)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for analyte group volatile and polar organics in water
for use with autosampler
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Jest to produkt wykorzystujący technologię mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME). SPME jest jedną z bardziej ekologicznych technologii przygotowywania próbek, ponieważ jest to technologia ekstrakcji bezrozpuszczalnikowej, a włókna SPME są wielokrotnego użytku i generują jak najmniej odpadów, co jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów" oraz "Bezpieczniejszymi rozpuszczalnikami i środkami pomocniczymi". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Kit 2 - For Volatile or Polar Organics in Water - contains one of each
  • 75μm Carboxen/polydimethylsiloxane coating
  • 65μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene coating
  • 85μm Polyacrylate coating
Cechy i korzyści
Designed for use with Merlin Microseal sealing system; can be used with other septumless systems.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)