Kluczowe dokumenty
57270
Glass Magnet
diam. × thickness 4 in. × 3/16 in., pkg of 2 ea
Synonim(y):
Glass Magnet VIAL HOLDER PK/2
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
opakowanie
pkg of 2 ea
śr. × grubość
4 in. × 3/16 in.
Opis ogólny
The Glass Magnet Vial Holder keeps individual vials, ampuls, and other vessels in place.
Informacje prawne
Glass Magnet is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.